Merck
AC5H99A335C4
Accela ChemBio Inc.
trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic Acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1R,2S)-2-fluorocyclopropane-1-carboxylic acid--(1S,2R)-2-fluorocyclopropane-1-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/2C4H5FO2/c2*5-3-1-2(3)4(6)7/h2*2-3H,1H2,(H,6,7)/t2*2-,3-/m10/s1
InChIKey
NGGMZMUKLIZHFV-LIVMTWIPSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY071548&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY071548.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)