Merck
AC5H93DE83FC
Accela ChemBio Inc.
5-[Bis(Cbz)amino]-4-bromo-1-methylpyrazole
Größe auswählen
1 G
CHF 666.25
Lieferanten-SKU: SY272128-1G
CHF 666.25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 666.25
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SY272128-1G
CHF 666.25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
benzyl ((benzyloxy)carbonyl)(4-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C20H18BrN3O4/c1-23-18(17(21)12-22-23)24(19(25)27-13-15-8-4-2-5-9-15)20(26)28-14-16-10-6-3-7-11-16/h2-12H,13-14H2,1H3
InChIKey
YJNCADCXFPFHBN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY272128&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY272128.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)