Merck
AC5H706BF33F
Accela ChemBio Inc.
3,4-Dibromopyrrolidine-2,5-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.88
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,4-dibromopyrrolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C4H3Br2NO2/c5-1-2(6)4(9)7-3(1)8/h1-2H,(H,7,8,9)
InChIKey
PPSCYXMFBQJFGC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY264832&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY264832.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)