Merck
AC5H03BB2185
Accela ChemBio Inc.
2-Methyl-3-(methylsulfonyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
Größe auswählen
250 MG
CHF 194.72
1 G
CHF 358.84
5 G
CHF 902.63
10 G
CHF 1’468.46
Lieferanten-SKU: SY029388-250MG
CHF 194.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 194.72
1 G
CHF 358.84
5 G
CHF 902.63
10 G
CHF 1’468.46
About This Item
Molekulargewicht:
296.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SY029388-250MG
CHF 194.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-methyl-3-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H21BO4S/c1-10-11(8-7-9-12(10)20(6,16)17)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h7-9H,1-6H3
InChIKey
BEKLNADPRWWTGK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY029388&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY029388.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)