Merck
AC5428452559
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-Amino-2-(4-pyridinyl)acetate Dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl amino(4-pyridinyl)acetate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.2ClH/c1-2-13-9(12)8(10)7-3-5-11-6-4-7;;/h3-6,8H,2,10H2,1H3;2*1H
InChIKey
AOMVMLUKRQWUNH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY007583&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY007583.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)