Wichtige Dokumente
AC5394386144
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 4-(5-Oxazolyl)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: SY012502-250MG
CHF 149.41
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: SY012502-250MG
CHF 149.41
Iupac Name
ethyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-15-12(14)10-5-3-9(4-6-10)11-7-13-8-16-11/h3-8H,2H2,1H3
InChIKey
DMCXVEGHRQNRLG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY012502.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)