Merck
AC5388701905
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-Cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-4-18-14(17)12(10-15)9-11-5-7-13(8-6-11)16(2)3/h5-9H,4H2,1-3H3/b12-9+
InChIKey
UWWFWHASAAPOLK-FMIVXFBMSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY022453&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY022453.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)