Merck
AC5372909605
Accela ChemBio Inc.
4-(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic Acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(5-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O3/c1-7(2)11-13-10(14-17-11)8-3-5-9(6-4-8)12(15)16/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
ZUZOSTFYGLSNRP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to off-white powder
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY005726&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY005726.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)