Merck
AABH9A954F79
AA BLOCKS, INC.
Protein Kinase C (19-36)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2151.51
MDL-Nummer:
Iupac Name
(6S,9S,12S,15S,18S,24S,27S,30S,33S,36S,39S,42S,45S,48S,51S,54S,57S)-45-((1H-imidazol-5-yl)methyl)-1,6-diamino-18,36,54-tris(4-aminobutyl)-9-benzyl-48-(2-carboxyethyl)-15,30-bis(3-guanidinopropyl)-7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55-heptadecahydroxy-39,57-bis(2-hydroxy-2-iminoethyl)-33-(3-hydroxy-3-iminopropyl)-1-imino-27-isobutyl-42,51-diisopropyl-12,24-dimethyl-2,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56-octadecaazaoctapentaconta-7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55-heptadecaen-58-oic acid
Inchi Code
1S/C93H159N35O24/c1-47(2)39-62(122-74(135)50(7)113-70(132)45-111-77(138)55(24-12-15-33-94)116-78(139)58(27-19-37-109-92(103)104)115-75(136)51(8)114-84(145)63(40-52-21-10-9-11-22-52)123-76(137)54(97)23-18-36-108-91(101)102)85(146)118-59(28-20-38-110-93(105)106)79(140)119-60(29-31-67(98)129)82(143)117-56(25-13-16-34-95)80(141)124-65(42-68(99)130)87(148)128-73(49(5)6)89(150)125-64(41-53-44-107-46-112-53)86(147)120-61(30-32-71(133)134)83(144)127-72(48(3)4)88(149)121-57(26-14-17-35-96)81(142)126-66(90(151)152)43-69(100)131/h9-11,21-22,44,46-51,54-66,72-73H,12-20,23-43,45,94-97H2,1-8H3,(H2,98,129)(H2,99,130)(H2,100,131)(H,107,112)(H,111,138)(H,113,132)(H,114,145)(H,115,136)(H,116,139)(H,117,143)(H,118,146)(H,119,140)(H,120,147)(H,121,149)(H,122,135)(H,123,137)(H,124,141)(H,125,150)(H,126,142)(H,127,144)(H,128,148)(H,133,134)(H,151,152)(H4,101,102,108)(H4,103,104,109)(H4,105,106,110)/t50-,51-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,72-,73-/m0/s1
InChIKey
NHCJMYZDRROLEW-OFXZVSIYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/113731-96-7
Synonym
PKC (19-36)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=113731-96-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)