Merck
AABH9A954173
AA BLOCKS, INC.
Chromium(III) acetate hydroxide
Größe auswählen
25 G
CHF 84.92
100 G
CHF 105.69
250 G
CHF 156.92
500 G
CHF 167.99
Lieferanten-SKU: AA003OTB-25G
CHF 84.92
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 84.92
100 G
CHF 105.69
250 G
CHF 156.92
500 G
CHF 167.99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
609.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA003OTB-25G
CHF 84.92
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Inchi Code
1S/7C2H4O2.3Cr.2H2O/c7*1-2(3)4;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;2*1H2/q;;;;;;;2*-3;+3;;/p-9
InChIKey
LYPCKRWZFVWSAW-UHFFFAOYSA-E
Lagertemp.
RT
Purity
24%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/39430-51-8
Synonym
Chromium acetate hydroxide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=39430-51-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)