Merck
AABH9A21E190
AA BLOCKS, INC.
1-adamantylmethyl 3-aminobenzoate
Größe auswählen
10 MG
CHF 371.51
20 MG
CHF 388.13
50 MG
CHF 431.05
100 MG
CHF 472.58
500 MG
CHF 634.57
1 G
CHF 673.33
5 G
CHF 1’167.60
10 G
CHF 1’663.25
Lieferanten-SKU: AA00H9NA-10MG
CHF 371.51
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 371.51
20 MG
CHF 388.13
50 MG
CHF 431.05
100 MG
CHF 472.58
500 MG
CHF 634.57
1 G
CHF 673.33
5 G
CHF 1’167.60
10 G
CHF 1’663.25
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.39
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA00H9NA-10MG
CHF 371.51
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-adamantylmethyl 3-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C18H23NO2/c19-16-3-1-2-15(7-16)17(20)21-11-18-8-12-4-13(9-18)6-14(5-12)10-18/h1-3,7,12-14H,4-6,8-11,19H2
InChIKey
YLDZXYLXFPWIKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1020241-84-2
Synonym
1-Adamantylmethyl3-aminobenzoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1020241-84-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)