Wichtige Dokumente
AABH99A4B9ED
AA BLOCKS, INC.
1-(cyclopropylmethyl)piperidin-4-aminehydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AA01FNUJ-1MG
CHF 299.52
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AA01FNUJ-1MG
CHF 299.52
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-4-piperidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2.ClH/c10-9-3-5-11(6-4-9)7-8-1-2-8;/h8-9H,1-7,10H2;1H
InChIKey
BOYBSFPAZRGYCJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1158349-77-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)