Merck
AABH99A4950B
AA BLOCKS, INC.
propan-2-yl 2-amino-4-(3-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
CHF 713.48
1 G
CHF 773.02
5 G
CHF 1’465.27
10 G
CHF 2’057.83
Lieferanten-SKU: AA00JBKA-500MG
CHF 713.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 713.48
1 G
CHF 773.02
5 G
CHF 1’465.27
10 G
CHF 2’057.83
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.37
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA00JBKA-500MG
CHF 713.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
isopropyl 2-amino-4-(3-methylphenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO2S/c1-9(2)18-15(17)13-12(8-19-14(13)16)11-6-4-5-10(3)7-11/h4-9H,16H2,1-3H3
InChIKey
ZCTFVMFPQBAUNQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/351157-63-6
Synonym
propan-2-yl 2-amino-4-(3-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=351157-63-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)