Merck
AABH97D3FAC9
AA BLOCKS, INC.
4-Benzyl-1-bromoisoquinolin-3-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 418.59
Lieferanten-SKU: AA000VTH-100MG
CHF 418.59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 418.59
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA000VTH-100MG
CHF 418.59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-benzyl-1-bromo-3-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C16H13BrN2/c17-15-13-9-5-4-8-12(13)14(16(18)19-15)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H2,18,19)
InChIKey
LWMHXKNKIWSCRZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/13130-81-9
Synonym
4-benzyl-1-bromoisoquinolin-3-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=13130-81-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)