Merck
AABH97D341D4
AA BLOCKS, INC.
Ethyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Größe auswählen
5 MG
CHF 435.20
Lieferanten-SKU: AA006CLY-5MG
CHF 435.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 435.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA006CLY-5MG
CHF 435.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)8-6(11)3-5(10)4-7(8)12/h3-4,10-12H,2H2,1H3
InChIKey
UBOJATHNUASNAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
98.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/90536-74-6
Synonym
Benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, ethyl ester
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=90536-74-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)