Merck
AABH97D31C30
AA BLOCKS, INC.
L-Valine, L-α-aspartyl-L-alanyl-L-α-glutamyl-L-phenylalanyl-L-arginyl-L-histidyl-L-α-aspartyl-L-serylglycyl-L-tyrosyl-L-α-glutamyl-L-valyl-L-histidyl-L-histidyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-leucyl-L-valyl-L-phenylalanyl-L-phenylalanyl-L-alanyl-L-glutaminyl-
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4328.88
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Inchi Code
1S/C194H296N54O57S/c1-25-102(19)158(188(299)212-87-144(258)219-124(67-94(3)4)174(285)229-123(62-66-306-24)172(283)242-152(96(7)8)186(297)210-83-141(255)207-84-146(260)241-154(98(11)12)191(302)246-157(101(17)18)193(304)305)248-192(303)159(103(20)26-2)247-162(273)104(21)216-142(256)85-208-164(275)116(47-36-38-63-195)224-181(292)133(77-140(200)254)235-185(296)137(90-250)221-145(259)88-211-187(298)153(97(9)10)243-184(295)135(79-151(269)270)236-169(280)119(54-58-138(198)252)222-161(272)106(23)218-173(284)127(69-107-41-30-27-31-42-107)232-177(288)129(71-109-45-34-29-35-46-109)238-189(300)156(100(15)16)245-183(294)125(68-95(5)6)230-166(277)117(48-37-39-64-196)225-168(279)120(55-59-139(199)253)227-178(289)130(73-111-80-203-91-213-111)234-180(291)132(75-113-82-205-93-215-113)239-190(301)155(99(13)14)244-171(282)122(57-61-148(263)264)228-175(286)126(72-110-50-52-114(251)53-51-110)220-143(257)86-209-165(276)136(89-249)240-182(293)134(78-150(267)268)237-179(290)131(74-112-81-204-92-214-112)233-167(278)118(49-40-65-206-194(201)202)226-176(287)128(70-108-43-32-28-33-44-108)231-170(281)121(56-60-147(261)262)223-160(271)105(22)217-163(274)115(197)76-149(265)266/h27-35,41-46,50-53,80-82,91-106,115-137,152-159,249-251H,25-26,36-40,47-49,54-79,83-90,195-197H2,1-24H3,(H2,198,252)(H2,199,253)(H2,200,254)(H,203,213)(H,204,214)(H,205,215)(H,207,255)(H,208,275)(H,209,276)(H,210,297)(H,211,298)(H,212,299)(H,216,256)(H,217,274)(H,218,284)(H,219,258)(H,220,257)(H,221,259)(H,222,272)(H,223,271)(H,224,292)(H,225,279)(H,226,287)(H,227,289)(H,228,286)(H,229,285)(H,230,277)(H,231,281)(H,232,288)(H,233,278)(H,234,291)(H,235,296)(H,236,280)(H,237,290)(H,238,300)(H,239,301)(H,240,293)(H,241,260)(H,242,283)(H,243,295)(H,244,282)(H,245,294)(H,246,302)(H,247,273)(H,248,303)(H,261,262)(H,263,264)(H,265,266)(H,267,268)(H,269,270)(H,304,305)(H4,201,202,206)/t102-,103-,104-,105-,106-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,134-,135-,136-,137-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-/m0/s1
InChIKey
FWSZVUJRCZNKGC-ILZZQXMPSA-N
Lagertemp.
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/144410-00-4
Synonym
(Gln22)-Amyloid β-Protein (1-40)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=144410-00-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)