Merck
AABH97D289D8
AA BLOCKS, INC.
(5-(4-Chlorophenyl)pyridin-3-yl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.69
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
[5-(4-chlorophenyl)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H11ClN2/c13-12-3-1-10(2-4-12)11-5-9(6-14)7-15-8-11/h1-5,7-8H,6,14H2
InChIKey
KHKZPUDQLZYPFB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1260180-20-8
Synonym
(5-(4-chlorophenyl)pyridin-3-yl)methanamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1260180-20-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)