Merck
AABH97D2405A
AA BLOCKS, INC.
ethyl 2-cyano-3-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-enoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl (E)-2-cyano-3-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO3/c1-2-19-12(18)10(8-17)6-9-4-3-5-11(7-9)20-13(14,15)16/h3-7H,2H2,1H3/b10-6+
InChIKey
AZHDVDXWRLOFJB-UXBLZVDNSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/773089-44-4
Synonym
ethyl 2-cyano-3-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)acrylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=773089-44-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)