Wichtige Dokumente
AABH97D21B29
AA BLOCKS, INC.
3-(PIPERIDINOMETHYL)BENZALDEHYDE
About This Item
Iupac Name
3-(1-piperidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-4-5-12(9-13)10-14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9,11H,1-3,7-8,10H2
InChIKey
UJDTVJKIOWAUNQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=471930-01-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)