Wichtige Dokumente
AABH97CE8EDB
AA BLOCKS, INC.
8-Methoxy-4,4,6-trimethyl-4h-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-1,2-dione
About This Item
Iupac Name
8-methoxy-4,4,6-trimethyl-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-1,2-dione
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-8-7-15(2,3)16-12-10(8)5-9(19-4)6-11(12)13(17)14(16)18/h5-7H,1-4H3
InChIKey
BCSGQDMAQOOCSY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=443321-63-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)