Wichtige Dokumente
AABH97CE8574
AA BLOCKS, INC.
5,5-dimethyl-2-(1-{[2-(piperazin-1-yl)ethyl]amino}ethylidene)cyclohexane-1,3-dione
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AA00I68H-500MG
CHF 713.48
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AA00I68H-500MG
CHF 713.48
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-(1-{[2-(1-piperazinyl)ethyl]amino}ethylidene)-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C16H27N3O2/c1-12(18-6-9-19-7-4-17-5-8-19)15-13(20)10-16(2,3)11-14(15)21/h17-18H,4-11H2,1-3H3
InChIKey
ZXGBNPPLONFGNL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=329218-79-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)