Wichtige Dokumente
AABH97CE80A4
AA BLOCKS, INC.
methyl N-[1-(methoxymethyl)cyclopentyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
methyl 1-(methoxymethyl)cyclopentylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-12-7-9(5-3-4-6-9)10-8(11)13-2/h3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
PHDNYUVWMHJUFT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1142197-99-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)