Merck
AABH97CE7E76
AA BLOCKS, INC.
2-(4-aminopiperidin-1-yl)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-amino-1-piperidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c8-6-1-3-9(4-2-6)5-7(10)11/h6H,1-5,8H2,(H,10,11)
InChIKey
FCQHYITXTSIWDB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/805179-70-8
Synonym
(4-amino-1-piperidinyl)acetic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=805179-70-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)