Wichtige Dokumente
AABH97CE7CD1
AA BLOCKS, INC.
7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-6,10-dicarbonitrile
About This Item
Iupac Name
7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-6,10-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H11N3O2/c12-5-7-9(15)14-10(16)8(6-13)11(7)3-1-2-4-11/h7-8H,1-4H2,(H,14,15,16)
InChIKey
USIMPDHJLHKMKA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=42940-56-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)