Wichtige Dokumente
AABH97CE77B0
AA BLOCKS, INC.
4-ethylpiperidine-4-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AA000J6B-500MG
CHF 713.48
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AA000J6B-500MG
CHF 713.48
Iupac Name
4-ethyl-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(7(10)11)3-5-9-6-4-8/h9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
KXKKAGIATNDDON-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1227465-48-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)