Merck
AABH97CE495B
AA BLOCKS, INC.
4-isothiocyanato-N-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
500 MG
CHF 713.48
1 G
CHF 773.02
5 G
CHF 1’465.27
10 G
CHF 2’057.83
Lieferanten-SKU: AA00H9NT-500MG
CHF 713.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 713.48
1 G
CHF 773.02
5 G
CHF 1’465.27
10 G
CHF 2’057.83
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA00H9NT-500MG
CHF 713.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-isopropyl-4-isothiocyanatobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O2S2/c1-8(2)12-16(13,14)10-5-3-9(4-6-10)11-7-15/h3-6,8,12H,1-2H3
InChIKey
DXIADEYSDFNGJT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/102074-74-8
Synonym
4-isothiocyanato-N-(propan-2-yl)benzenesulfonamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=102074-74-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)