Merck
AABH97CDBA9A
AA BLOCKS, INC.
methyl 2-acetyl-3-methylbutanoate
Größe auswählen
1 G
CHF 821.48
5 G
CHF 1’859.85
Lieferanten-SKU: AA00DMIG-1G
CHF 821.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 821.48
5 G
CHF 1’859.85
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA00DMIG-1G
CHF 821.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-acetyl-3-methylbutanoate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-5(2)7(6(3)9)8(10)11-4/h5,7H,1-4H3
InChIKey
DWMUXGFADNZQQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/51756-10-6
Synonym
methyl 2-acetyl-3-methylbutanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=51756-10-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)