Merck
AABH9616B1B1
AA BLOCKS, INC.
1,9-Thianthrenedicarboxylicacid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.35
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,9-thianthrenedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H8O4S2/c15-13(16)7-3-1-5-9-11(7)20-12-8(14(17)18)4-2-6-10(12)19-9/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
WKUMLCTUNDLANJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/86-67-9
Synonym
1,9-Thianthrenedicarboxylic Acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=86-67-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)