Wichtige Dokumente
AABH93DE1230
AA BLOCKS, INC.
3-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]aniline
About This Item
Iupac Name
3-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanyl]phenylamine
Inchi Code
1S/C12H13N3S/c1-8-6-9(2)15-12(14-8)16-11-5-3-4-10(13)7-11/h3-7H,13H2,1-2H3
InChIKey
TYFZVTWRRJPDKN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=387358-42-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)