Wichtige Dokumente
AABH14DD3B81
AA BLOCKS, INC.
1-tert-butyl 3-methyl 3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
About This Item
Iupac Name
1-tert-butyl 3-methyl 3-ethyl-4-oxo-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO5/c1-6-14(11(17)19-5)9-15(8-7-10(14)16)12(18)20-13(2,3)4/h6-9H2,1-5H3
InChIKey
OEMQALJIGCZHRG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=324769-00-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)