Produkte für die biopharmazeutische Produktion
Mobius® Breez-Mikrobioreaktor
Ein 2-ml-Einweg-Mikrobioreaktor für die automatische Perfusionskultivierung, entwickelt für sanfte, anpassungsfähige und reproduzierbare Zellprozesse.
Cellicon™ Perfusionslösung
Dieses anwenderfreundliche Benchtop-System steigert die Prozesseffizienz und bietet Echtzeitüberwachung und -kontrolle für eine zuverlässige und konsistente Leistung.
Mobius® Einweg-Bioreaktoren
Skalierbar, einfach und intelligent
Bei unseren Mobius® Einweg-Bioreaktoren handelt es sich um ein skalierbares Portfolio an Bioreaktoren mit Rührtank, die Software, Hardware und Single-Use-Baugruppen für Fed-Batch- und Perfusionsanwendungen kombinieren und so Flexibilität bieten.
Viresolve® Barrier-Filter für Zellkulturen
Ihre letzte Verteidigungslinie gegen die Kontamination von Zellkulturprozessen durch Viren. Viresolve® Barrier-Filter sorgen für sichere Prozesse ohne Risiken.
ProCellics™ Raman-Analyzer mit der Software Bio4C® PAT Raman
Eine PAT-Plattform (Process Analytical Technology) für die Inline- und Echtzeit-Überwachung von Zellkulturen.
Ultimus® Folie in Mobius® Single-Use-Baugruppen
Bei der Ultimus® Folie handelt es sich um eine innovative Folie für die biopharmazeutische Herstellung mit Single-Use-Systemen, die sich durch herausragender Robustheit und Dichtheit auszeichnet und für Mobius® 3D-Bioprozessbeutel erhältlich ist. Die mit der Flüssigkeit in Kontakt kommende Schicht fördert ein gesundes Zellwachstum und ist frei von tierischen Materialien.
Bio4C® Software-Suite für das Bioprocessing
Software Bio4C® ProcessPad
Eine Software-Plattform für die Datenvisualisierung und -analyse und die Prozessüberwachung, mit deren Hilfe auf einfache Weise Daten aus verschiedenen Quellen erfasst, aggregiert und analysiert werden können.
Software Bio4C® Orchestrator
Überwachsen Sie Bioprozesse mit unserer Orchestrierungssoftware aus der Ferne. Die einzelnen Prozessschritte werden mit einer zentralen Plattform verbunden, sodass die Prozesse in Echtzeit überwacht und visualisiert werden können.
Mobius® Power-MIX-Einwegmischsysteme
Die marktführenden Mobius® Power MIX-Einwegmischsysteme wurden für die anspruchsvollsten Medien und Puffer entwickelt und vereinen bewährte, leistungsstarke Mischtechnologie mit leichter Bedienbarkeit.
NovaSeptum® GO-Sterilprobenahmesystem
Das Probenahmesystem NovaSeptum® GO ist weiterhin der Branchenstandard. Es ermöglicht eine geschlossene, sterile, präzise und konsistente Probenahme, die individuell an Prozesse angepasst werden kann.
Mobius® Chrom 20-System für die Aufreinigung im klinischen und im Prozessmaßstab
Ein vollautomatisches Single-Use-Chromatographiesystem, das eine gleichbleibende und zuverlässige Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern, Impfstoffen, Plasma und therapeutischen Proteinen im klinischen und im Prozessmaßstab ermöglicht.
CoPrime™ Chromatographiesystem für den Prozessmaßstab
Unser einzigartiges, patentiertes System ermöglicht nicht nur die sterile und präzise Probenahme, sondern auch eine schnellere Verarbeitung der Proben. Dabei erfordert es nur ein minimales Probenvolumen und reduziert die Kontaminationsgefahr.
Cogent® Ultrafiltrationssystem für den Prozessmaßstab
Ermöglicht eine präzise Trennung und Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern, Impfstoffen, Plasma und therapeutischen Proteinen sowie den schnellen Scale-up vom Pilotprojekt zur Produktion
Mobius® FlexReady-Lösung mit Smart Flexware® Assemblies
Schnelle Einrichtung, maximale Flexibilität, vorgefertigt und sofort einsatzbereit
Die Mobius® FlexReady-Lösung mit Smart Flexware™ Assemblies bietet optimale Flexibilität: Das einzelne, skalierbare System kann zwischen Chromatographie und Tangentialflussfiltration in verschiedenen Maßstäben umschalten.
Mobius® Einweg-Bioreaktoren
Skalierbar, einfach und intelligent
Bei unseren Mobius® Einweg-Bioreaktoren handelt es sich um ein skalierbares Portfolio an Bioreaktoren mit Rührtank, die Software, Hardware und Single-Use-Baugruppen für Fed-Batch- und Perfusionsanwendungen kombinieren und so Flexibilität bieten.
Lynx®-Kupplungen
Die Lynx®-Steam-to- und Steril-zu-Steril-Kupplungen zeichnen sich durch ein einzigartiges Design aus und bieten eine zuverlässige und validierte Verbindung für den Transfer von sterilen Flüssigkeiten. Risiken werden bei maximaler Flexibilität minimiert.
Mobius® Multi Column Capture System
Eine vollautomatisierte Single-Use-Lösung für die kontinuierliche geschlossene Capture-Chromatographie. Das System steuert Prozessparameter in Echtzeit. Es ermöglicht in Verbindung mit einer Inline-Verdünnungsfunktion und einer intuitiven Software die vollständige Kontrolle über den Capture-Schritt Ihres Fed-Batch- oder Perfusions-Bioprozesses. Geeignet für Bioreaktoren mit einem Volumen von 50 l bis 2.000 l.
Eshmuno® CP-FT-Chromatographieharz
Erstes Kationenaustauschharz, das speziell für die Durchflussaufreinigung von Aggregaten mittels Frontalchromatographie entwickelt wurde.
Im Durchflussmodus verringert das Eshmuno® CP-FT-Harz die für die Aufreinigung von monoklonalen Antikörperaggregaten erforderliche Menge an Harz und Puffer gegenüber der herkömmlichen, auf Bindung/Elution basierenden CEX-Chromatografie um das Zehnfache.
Eshmuno® CMX-Mixed-Mode-Chromatographieharz
Verbindet die Eigenschaften eines schwachen Kationenaustauschers mit hydrophober Interaktion und bietet eine hohe Selektivität für die anspruchsvolle Aufreinigung von mAk, ADCs und Fusionsproteinen.
Natrix® Q-Membranadsorber
Ein Membranadsorber für die starke Anionenaustausch-Chromatographie mit hoher Kapazität und hohem Durchsatz für die Durchflussaufreinigung.
- Erstklassige HCP-, DNA- und Virusabreicherung
- Salz- und pH-tolerant
- Hohe Kapazität (>10 kg/l)
- Einsparungen an Puffer und
Anlagenfläche von bis zu 80 %
Mobius® Chrom 20-System für die Aufreinigung im klinischen und im Prozessmaßstab
Ein vollautomatisches Single-Use-Chromatographiesystem, das eine gleichbleibende und zuverlässige Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern, Impfstoffen, Plasma und therapeutischen Proteinen im klinischen und im Prozessmaßstab ermöglicht.
CoPrime™ Chromatographiesystem für den Prozessmaßstab
Unser einzigartiges, patentiertes System ermöglicht nicht nur die sterile und präzise Probenahme, sondern auch eine schnellere Verarbeitung der Proben. Dabei erfordert es nur ein minimales Probenvolumen und reduziert die Kontaminationsgefahr.
Mobius® FlexReady-Lösung mit Smart Flexware®-Assemblys
Schnelle Einrichtung, maximale Flexibilität, vorgefertigt und sofort einsatzbereit
Die Mobius® FlexReady-Lösung mit Smart Flexware™-Assemblys bietet optimale Flexibilität: Das einzelne, skalierbare System kann zwischen Chromatographie und Tangentialflussfiltration in verschiedenen Maßstäben umschalten.
Viresolve® Pro-Lösung
Die Sicherheit Ihrer Arzneimittel beruht auf der Gewährleistung der Virussicherheit. Auf unsere bewährte Viresolve® Pro-Lösung mit ihrer hohen Rückhaltungssicherheit und Produktivität ist Verlass.
Millistak+® HC Pro-Tiefenfilter
Der erste rein synthetische Tiefenfilter ist in mehreren Medienqualitäten erhältlich. Er ermöglicht eine Filterung mit hohem Reinheitsgrad und hoher Konsistenz, bietet eine Filterkapazität fast bis zum Zweifachen, reduziert den Bedarf an TOC-Extraktionsmitteln (Total Organic Carbon) und verringert das empfohlene Vorspülvolumen um 50 %.
Millipak®-Filter
Durch das einzigartige Stacked-Disk-Format wird das Rückhaltevolumen minimiert und die Rückgewinnung maximiert. Der Filter verfügt über eine Durapore® Membran mit geringer Bindung und ist damit die bevorzugte Wahl für kritische Sterilfiltrationsschritte.
Pellicon® Kapsel mit Ultracel® Membran für die Ultrafiltration/Diafiltration
Das innovative, in sich geschlossene, halterfreie und abgeschlossene Single-Use-Design reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen und die Exposition von Bedienpersonal und Umwelt gegenüber Flüssigkeiten.
Pellicon®-Kassetten für die Ultrafiltration
Die branchenführenden Pellicon® Kassetten erzielen durchgängig hohe Ausbeuten und eine herausragende Leistung für die modernen Therapeutika mit hohem Titer und hoher Viskosität. Sie sind beständig gegen hohe Betriebsdrücke, hohe Temperaturen und aggressive Reinigungsverfahren.
Viresolve® Barrier-Filter für Zellkulturen
Ihre letzte Verteidigungslinie gegen die Kontamination von Zellkulturprozessen durch Viren. Viresolve® Barrier-Filter gewährleisten sichere Prozesse ohne Risiken.
Millipore Express® Filter
Sorgen für Sterilität gepaart mit der Leistung, Flexibilität und Geschwindigkeit, welche die heutigen und zukünftigen Bioprozesse erfordern.
Durapore®-PVDF-Filter
Diese marktführenden Filter bieten seit über 50 Jahren ein Höchstmaß an Sterilitätssicherheit, Qualität und Leistung und sind mit verschiedenen Porengrößen und in verschiedenen Formaten für jeden Bedarf erhältlich.
Video ansehen
Entdecken Sie das Millipore® Portfolio mit intelligent konzipierten, benutzerfreundlichen Produkten, die Risiken minimieren und mit ihrer Leistung Maßstäbe in der Branche setzen.