Smart Lab.
Smarter Access.
Geräte für das vernetzte Labor
Das Labor der Zukunft erfordert hochentwickelte Tools, die Wissenschaft auf höchstem Niveau ermöglichen. In modernen Labors können Technologien eingesetzt werden, die umfassendere Zugriffsmöglichkeiten auf Daten bieten, die Zusammenarbeit verbessern, Methoden standardisieren und Wissenschaftlern ein sichereres und effizienteres Arbeiten ermöglichen. Unser Angebot an Geräten für das vernetzte Labor umfasst intuitiv gestaltete, ergonomische Tools mit Cloud-Anbindung sowie Bluetooth®- und Wi-Fi®-Funktionalitäten, die Ihnen dabei helfen, die Produktivität zu steigern und Ihre Forschung voranzubringen.
In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere Geräte für das vernetzte Labor.
Klicken Sie unten auf die Bezeichnung des jeweiligen Produkts, um mehr darüber zu erfahren.
Millicell® DCI Digital Cell Imager
Die Messung Ihrer Zellkulturen wird jetzt noch einfacher: Unser digitales Zellbildgebungsgerät Millicell® DCI ermöglicht eine effizientere Durchführung der sich täglich wiederholenden Arbeitsschritte im Zusammenhang mit der Zellpassage.
- Konfluenz, Morphologie und geschätzte Anzahl an Zellen
- Objektive Messungen
- Geringerer Anwender-Bias
- Hämozytometer (Zählkammer) oder Messung im Messbehälter
- Adhärente Zell-, Sphäroid- und Organoid-Kulturen
Einfacher Zugriff auf Ihre Daten, für mehr Flexibilität. Die Millicell® Cloud-Services ermöglichen eine automatische Übertragung der Bilder in die Cloud. Im Anschluss können die Daten über unsere webbasierte Anwendung wie gewünscht angezeigt und erneut analysiert werden. Ergebnisse verfolgen, aufzeichnen und archivieren. Überwachen Sie Zellwachstumstrends und greifen Sie sofort auf historische Daten zu. Erweitern Sie die Zellkultivierungskapazität Ihres Labors mit dem Millicell® DCI.
Scepter™ 3.0 Handheld Cell Counter
Rüsten Sie auf für die schnellere, präzise Zellzählung Ihrer Gewebekulturen. Unser Handgerät Scepter™ 3.0 für die Zellzählung vereint digitale Funktionen mit dem Coulter-Impedanz-Prinzip und liefert in Sekundenschnelle präzise, konsistente Ergebnisse.
- Nutzt Coulter-Impedanz-Methode zur Zellzählung
- Ergonomisches Design
- Zählt Tausende von Zellen pro Messung für höchste Präzision
- Präzise Zellzählung in < 30 Sekunden
Übertragen Sie Ihre Ergebnisse drahtlos oder über USB und sorgen Sie so für eine zuverlässige Aufzeichnung und Archivierung. Vergleichen Sie mehrere Proben und Datensätze nebeneinander und nutzen Sie dazu praktisch jedes beliebige Tabellenkalkulationsprogramm. Erstellen Sie grafische Darstellungen und aussagekräftige Reports. Auf die präzise und exakte Zellzählung mit dem Scepter™ 3.0 können Sie zählen.
MilliSentials™-Laboretikettiersystem
Standardisieren Sie die Etikettierung von Proben, Reagenzien und Chemikalien mithilfe unseres MilliSentials™-Laboretikettiersystems. Unser Etikettiergerät für das Labor vereinfacht die Identifizierung dank undurchlässiger, anpassbare Etiketten, die speziell für Forschungslabore entwickelt wurden.
- Gedruckte, benutzerdefinierte Etiketten für bessere Lesbarkeit
- Kryogene und chemikalienbeständige Etiketten speziell für Laborumgebungen
- Temperaturbeständig von -196 °C (flüssiger Stickstoff) bis 100 °C
Nutzen Sie die Möglichkeit, Etiketten von einem Laptop, Tablet oder mobilen Gerät aus aufzurufen und zu drucken. Erstellen und speichern Sie Etikettenvorlagen und tauschen Sie diese mit Ihren Laborkollegen aus. Vermeiden Sie den Verlust von Proben, erhöhen Sie die Sicherheit und verbessern Sie die Effizienz im Labor mithilfe unseres MilliSentials™-Laboretikettiersystems.
Analysen optimieren
Digital gestützt arbeiten
Funktionsumfang erweitern