Extraction en phase solide (SPE)
![SPE Vacuum Manifold Le collecteur sous vide pour la SPE Visiprep™ possède un système de vanne permettant de réguler précisément le débit et de réaliser des extractions plus reproductibles.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/analytical-chemistry/spe-vacuum-manifold/spe-vacuum-manifold.jpg)
L'extraction en phase solide (SPE) est une technique rapide et sélective de préparation et de purification d'échantillons avant une analyse chromatographique (du type HPLC, CPG/GC ou CCM/TLC par exemple). En SPE, un ou plusieurs analytes d'un échantillon liquide sont isolés par extraction, séparation et/ou adsorption sur une phase stationnaire solide.
Catégories à la une
Découvrez nos divers produits destinés à l'extraction en phase solide (SPE) et à la préparation d'échantillons QuEChERS : cartouches, tubes, plaques et autres produits disponibles.
Réalisez des séparations précises grâce à notre vaste collection de colonnes dédiées à la HPLC. Gagnez en rétention, en résolution et en sélectivité. Commandez dès maintenant.
Atteignez des performances supérieures en CPG/GC grâce à nos colonnes, consommables et accessoires. Découvrez l'offre Supelco®.
L'extraction en phase solide (SPE) est une technique rapide et sélective de préparation et de purification d'échantillons avant une analyse chromatographique (du type HPLC, CPG/GC ou CCM/TLC par exemple). En SPE, un ou plusieurs analytes d'un échantillon liquide sont isolés par extraction, séparation et/ou adsorption sur une phase stationnaire solide.
La préparation d'échantillons par SPE remplace la matrice d'origine des échantillons par un environnement plus simple. Les échantillons sont ainsi plus adaptés à la chromatographie analytique ultérieure, ce qui simplifie et améliore souvent l'analyse qualitative et quantitative finale. L'analyse de matrices moins complexes est aussi moins exigeante pour le système analytique, qui peut éventuellement voir sa durée de vie ainsi rallongée.
Une méthode de SPE optimale peut vous permettre :
- D'échanger la matrice des échantillons pour la rendre plus compatible avec la méthode chromatographique ciblée,
- De concentrer les analytes (enrichissement des traces) pour accroître la sensibilité,
- D'éliminer les interférences à l'origine d'un haut niveau de bruit de fond, de pics trompeurs et/ou d'une piètre sensibilité durant l'analyse chromatographique,
- De protéger la colonne analytique des contaminants,
- D'automatiser le processus d'extraction.
Comment fonctionne la SPE ?
En SPE, la phase stationnaire (un sorbant ou une résine) fixe l'analyte ou l'impureté via des interactions fortes mais réversibles, afin d'extraire de manière rapide et fiable l'analyte d'intérêt d'un échantillon complexe.
La SPE est sélective et polyvalente, car il existe de nombreuses conditions d'élution et de nombreux sorbants différents pour divers analytes et matrices. Les sorbants couramment rencontrés en SPE sont :
- Sorbants à base de silice
- Phase inverse (C18, C8, cyano, phényle)
- Phase normale (silice, diol, NH2)
- Échange d'ions (SAX, WCX, SCX)
- Sorbants à base de carbone
- Sorbants à base de polymères (diverses compositions, différentes fonctionnalités)
- Autres sorbants, par exemple Florisil® (silicate de magnésium) ou alumine
- Sorbants mixtes : combinaisons de couches successives de quasiment n'importe lesquels des adsorbants ci-dessus
Stratégies de SPE
En SPE du type "fixation-élution", l'analyte d'intérêt est capturé par le sorbant tandis que les composés interférents de la matrice traversent la cartouche. En SPE du type "élimination des interférences", les composés interférents sont capturés sur le sorbant tandis que les analytes d'intérêt traversent la cartouche. La SPE hybride et la SPE QuEChERS reposent sur le principe de l'élimination des interférences.
La méthode de SPE optimale dépend de la structure, de la solubilité, de la polarité et des propriétés lipophiles (coefficients de distribution) de l'analyte. Des guides de sélection sont disponibles pour vous aider à choisir la phase stationnaire et le solvant les mieux adaptés à votre application.
Applications courantes de la SPE
La SPE est fréquemment employée dans les analyses diagnostiques à haut débit, pharmaceutiques et cliniques, ainsi que dans les secteurs de l'analyse médico-légale, environnementale et agro-alimentaire/agro-chimique dans les applications suivantes :
- Composés pharmaceutiques et métabolites présents dans les fluides biologiques
- Drogues présentes dans les fluides biologiques
- Polluants environnementaux présents dans l'eau potable et les eaux usées
- Pesticides, antibiotiques ou mycotoxines présents dans les matrices agro-alimentaires/agricoles
- Dessalage des protéines et des peptides
- Fractionnement des lipides
- Vitamines solubles dans l'eau et les matières grasses
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.
- 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
- Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
- This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
- Afficher tout (38)
Protocoles apparentés
- Supelco a développé une méthode complète de préparation et d'analyse d'échantillon pour la détermination du BPA dans l'eau potable.
- Du triclosan a été détecté par HPLC avec détection UV et MS/MS dans les eaux usées rejetées par une usine.
- Fast, high-resolution separations of procainamide labeled glycans - dextran ladder, human IgG and cetuximab
- In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
- Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
- Afficher tout (35)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse custserv@sial.com