Techniques de culture de cellules primaires
Présentation des cellules primaires
Les cellules primaires sont des cellules de mammifères qui sont prélevées directement sur des tissus humains ou animaux vivants. Elles diffèrent des cellules souches dans le sens où les cellules primaires autres que les cellules souches ont généralement atteint leur stade final de différenciation et sont donc considérées comme extrêmement représentatives des tissus dont elles ont été isolées, en particulier lorsque les caractéristiques de la biologie du cancer peuvent faire de lignées de cellules cancéreuses des modèles moins prédictifs des systèmes normaux ou des pathologies non cancéreuses. Les phénotypes courants de cellules primaires sont les cellules épithéliales, les cellules endothéliales, les kératinocytes, les mélanocytes, les fibroblastes, les ostéoblastes, les myocytes et les hépatocytes.
Catégories à la une
Faites votre choix parmi une gamme de formulations optimisées de milieux de culture cellulaire, comprenant notamment le DMEM et le RPMI-1640, et d'options sans sérum pour divers besoins cellulaires.
Riche en facteurs de croissance, le sérum de veau fœtal (FBS) (aussi appelé FCS) convient...
Les systèmes Milli-Q® offrent des technologies novatrices de purification de l'eau conçues pour...
Nous fournissons des lignées cellulaires authentifiées et exemptes de contaminants (dont un grand nombre issues d'un partenariat avec l'ECACC), outils précieux pour la production de protéines, d'anticorps, de virus et de vaccins.
Différence entre cellules primaires et lignées cellulaires immortelles
Tout comme les lignées cellulaires dérivées de tumeurs ou immortalisées par d'autres méthodes, les cellules primaires d'origine humaine ou animale permettent de modéliser les systèmes biologiques. Comme leur viabilité n'est généralement garantie que sur un nombre plus faible de doublements, les cellules primaires sont moins susceptibles de perdre les traits spécifiques aux tissus, cette perte caractérisant les cellules cultivées sur de longues périodes et faisant l'objet de nombreux passages in vitro. Les cellules primaires peuvent être documentées avec les caractéristiques du donneur, notamment son âge, son sexe et son état de santé le cas échéant, ce qui en fait des modèles utiles pour le développement d'approches médicales personnalisées.
Approvisionnement en cellules primaires et mise en culture
Les institutions de recherche associées aux hôpitaux peuvent avoir accès à des tissus et des cellules primaires. Les fournisseurs de cellules primaires proposent des lots de cellules issus de donneurs individuels ou bien des pools de cellules provenant de multiples donneurs. Les fournisseurs réputés ou les protocoles de recueil sur les patients doivent fournir une documentation prouvant le respect des règles éthiques lors de l'isolement des cellules à partir de donneurs humains, et lors de la validation du type des cellules. Les cellules primaires diffèrent des lignées cellulaires de mammifères dans le sens où elles sont généralement plus exigeantes et requièrent des nutriments supplémentaires, notamment lorsqu'elles sont mises en culture dans des milieux sans sérum ou à faible teneur en sérum. Ces nutriments spécifiques complémentaires incluent des cytokines et des facteurs de croissance.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.
- Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
- The PromoCell Primary Cancer Culture System allows selective isolation of malignant cancer cells from tumor associated stromal cells in patient derived xenographs (PDX models) and tumor samples.
- Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.
- ADCC assay performance and reproducibility using ready-to-use, cryopreserved NK effector cells, A549 target cells expressing a luciferase reporter gene, and anti-EGFR antibody.
- Afficher tout (24)
Protocoles apparentés
- Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) Culture Protocol. Storage. Preparation for Culturing. Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
- Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
- Generate phagocytic M1 and M2 macrophages from human PBMCs in 10 days in serum-free and xeno-free cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.
- Osteogenesis, adipogenesis and chondrogenesis differentiation protocols and media for human mesenchymal stem cell culture. Explore over 350 PromoCell products on our company website.
- Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
- Afficher tout (41)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]