Tangeretin
Synonyme(s):
4′,5,6,7,8-Pentamethoxyflavone, 5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 53909, NSC 618905, Ponkanetin
Formule empirique (notation de Hill):
C20H20O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.37
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Fabricant
Forme physique
Pureté
Zone de recherche
Niveau de qualité
Application
Type de matériau de référence