Accéder au contenu
CF
FR
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Swiss Boy lab jacks
Products
Couleur
Fabricant
Longueur (mm)
Filtrer les produits
Showing 1-9 of 9
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
Z635316
Swiss Boy lab jacks,
load ≤20 kg, platform L × W 50 mm × 40 mm, Model 100
Afficher
Afficher les prix
Z635324
Swiss Boy lab jacks,
load ≤30 kg (middle position), platform L × W 80 mm × 75 mm, Model 105
Afficher
Afficher les prix
Z635332
Swiss Boy lab jacks,
load ≤50 kg (middle position), platform L × W 120 mm × 140 mm, Model 110
Afficher
Afficher les prix
Z635340
Swiss Boy lab jacks,
load ≤80 kg (middle position), platform L × W 122 mm × 150 mm, Model 115
Afficher
Afficher les prix
Z635537
Swiss Boy lab jacks,
load ≤50 kg (w/o plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 110
Afficher
Afficher les prix
Z635359
Swiss Boy lab jacks,
load ≤90 kg (middle position), platform L × W 180 mm × 216 mm, Model 116
Afficher
Afficher les prix
Z635383
Swiss Boy lab jacks,
load ≤90 kg (middle position), platform L × W 240 mm × 320 mm, Model 118
Afficher
Afficher les prix
Z635545
Swiss Boy lab jacks,
load ≤80 kg (with two plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 115
Afficher
Afficher les prix
Z635553
Swiss Boy lab jacks,
load ≤90 kg (with two plates, middle position), platform L × W 400 mm × 500 mm, Model 118