Accéder au contenu
CF
FR
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance
Products
Catégorie de produit
balances (15)
Fabricant
Diamètre (mm)
Capacité de pesée (g)
Taille de conditionnement
Filtrer les produits
Showing 1-15 of 15
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
Z760455
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX224, weighing capacity 220 g, precision: 0.1 mg, AC/DC input 230 V AC (universal plugs)
Afficher
Afficher les prix
Z760439
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX124, weighing capacity 120 g, precision: 0.1 mg, AC/DC input 230 V AC (universal plugs)
Afficher
Afficher les prix
Z760471
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX324, weighing capacity 320 g, precision: 0.1 mg, AC/DC input 230 V AC (universal plugs)
Afficher
Afficher les prix
OH83021336GB
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX324M, weighing capacity 320 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Afficher
Afficher les prix
Z743918
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX224M, weighing capacity 220 g, Precision 0.1 mg, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Afficher
Afficher les prix
OH83021332GB
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX224, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Afficher
Afficher les prix
OH83021331GB
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX124, weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Afficher
Afficher les prix
OH83021335GB
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX324, weighing capacity 320 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Afficher
Afficher les prix
OH83021333EU
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX224M, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
OH83021332EU
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX224, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
Z743919
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX324M, weighing capacity 320 g, Precision 0.1 mg, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Afficher
Afficher les prix
OH83021331EU
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX124, weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
OH83021336EU
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX324M, weighing capacity 320 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
OH83021333GB
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX224M, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Afficher
Afficher les prix
OH83021335EU
Ohaus
®
Explorer
®
analytical balance,
Model EX324, weighing capacity 320 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, Schuko plug