Merck
Système de purification d’eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000 output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
Système de purification d’eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000
Système de purification d’eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000 output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
Synonyme(s):
Système de purification d’eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000
Products
Catégorie de produit
Marque
Éco-responsabilité
Caractéristique
Niveau de qualité
Application
Consommation quotidienne d'eau (l/jour)
Qualité de l'eau d'alimentation
Qualité de l'eau