Accéder au contenu
CF
FR
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Microneedle template
Products
Marque
Sigma-Aldrich (11)
Filtrer les produits
Showing 1-11 of 11
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
934445
Microneedle template,
10x10 array, H 300 μm, base size 100 μm, 500 µm pitch
Afficher
Afficher les prix
934585
Microneedle template,
10x10 array, H 800 μm, base size 200 μm, 500 µm pitch
Afficher
Afficher les prix
934518
Microneedle template,
15x15 array, H 600 μm, base size 200 μm, 500µm pitch
Afficher
Afficher les prix
934496
Microneedle template,
10x10 array, H 600 μm, base size 200 μm, 500µm pitch
Afficher
Afficher les prix
934615
Microneedle template,
6x6 array, H 1000 μm, base size 250 μm, 1500 µm pitch
Afficher
Afficher les prix
934461
Microneedle template,
10x10 array, H 500 μm, base size 150 μm, 500 µm pitch
Afficher
Afficher les prix
934577
Microneedle template,
10x10 array, H 700 μm, base size 200 μm, 500 µm pitch
Afficher
Afficher les prix
934488
Microneedle template,
10x10 array, H 500 μm, base size 200 μm, 500µm pitch
Afficher
Afficher les prix
934453
Microneedle template,
10x10 array, H 400 μm, base size 150 μm, 500 µm pitch
Afficher
Afficher les prix
934593
Microneedle template,
6x6 array, H 800 μm, base size 250 μm, 500µm pitch
Afficher
Afficher les prix
934607
Microneedle template,
6x6 array, H 1000 μm, base size 250 μm, 1000µm pitch