Accéder au contenu
CF
FR
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
Products
Catégorie de produit
cylinders (8)
Fabricant
Capacité (ml)
Classe de verrerie
Filtrer les produits
Showing 1-8 of 8
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
DWKCT0050P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Afficher
Afficher les prix
DWKCT0250P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 250 mL
Afficher
Afficher les prix
DWKCT1000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Afficher
Afficher les prix
DWKCT2000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Afficher
Afficher les prix
DWKCT0500P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 500 mL
Afficher
Afficher les prix
DWKCT0010P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Afficher
Afficher les prix
DWKCT0025P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Afficher
Afficher les prix
DWKCT0100P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance