Merck
Dispositifs Amicon®
Concentrez vos protéines sans les perdre. Soyez sûr de récupérer vos protéines lorsque vous les concentrez avec les filtres Amicon® Ultra. Les dispositifs d'ultrafiltration Amicon® offrent un moyen rapide et fiable de concentrer les protéines et d'autres biomolécules, de séparer les composants des échantillons biologiques et environnementaux en fonction de leur poids moléculaire, et de dessaler et dialyser les protéines et les anticorps en vue de la préparation d'échantillons. Nous avons conçu les filtres Amicon® Ultra avec des membranes Ultracel® en cellulose régénérée à faible adsorption pour garantir des seuils de coupure plus précis et un fort taux de récupération des protéines.
Pour en savoir plus
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 40
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 40
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 40
Page 1 de 2
Page 1 sur 2
Ressources produits apparentées
Page 1 sur 2
COMMENT CHOISIR UN FILTRE AMICON® ULTRA ?
  1. Déterminez le volume initial de votre échantillon. 
  2. Déterminez le poids moléculaire de votre macromolécule d'intérêt, puis choisissez une membrane d'ultrafiltration ayant un seuil de coupure 2 à 3 fois plus petit que le poids moléculaire de votre macromolécule.
  3. Sélectionnez la taille du conditionnement. 
FILTRES À CENTRIFUGER AMICON® ULTRA
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra assurent une ultrafiltration rapide avec des facteurs de concentration élevés à partir de matrices d'échantillons complexes et diluées. Leur configuration verticale et la surface de leur membrane permettent un traitement rapide de l'échantillon, un fort taux de récupération et la possibilité d'atteindre des facteurs de concentration de 80.  
Caractéristiques
  • Fort taux de récupération (90 % à 98 %) : membrane Ultracel® en cellulose régénérée déclinée en une gamme de seuils de coupure 
  • Court temps de traitement : réduction de la polarisation de la concentration et du colmatage grâce à la membrane verticale, pour des temps de centrifugation ultrarapides (10 à 15 minutes seulement)
  • Faible liaison non spécifique : membrane thermoscellée minimisant la quantité de matières extractibles en aval 
  • Visualisation des échantillons : tube translucide et graduations de volume
  • Pipetage direct de l'échantillon : suppression de l'étape de récupération du concentré 
  • Possibilité de centrifugation inverse : récupération maximale et homogène des protéines, même avec de petits échantillons dilués
  • Faibles pertes d'échantillon : présence d'une butée physique dans le dispositif pour empêcher d'atteindre la siccité et prévenir les pertes d'échantillon potentielles 
  • Large compatibilité chimique : compatibilité avec diverses solutions aqueuses de pH 1 à 9
  • Préparation d'échantillons fiable et reproductible : facteurs de concentration prévisibles, sans assèchement de l'échantillon 
  • Concentration rapide des protéines : concentration d'un facteur de 25 à 80 en une seule étape
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra sont déclinés en plusieurs seuils de coupure nominaux (3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa et 100 kDa) et en quatre volumes différents : 
  • Filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 0,5 ml
  • Filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 2 ml 
  • Filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 4 ml
  • Filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 15 ml 
Poids moléculaire (PM)
 Filtre Amicon® Ultra-0.5Filtre Amicon® Ultra-2Filtre Amicon® Ultra-4Filtre Amicon® Ultra-15
Volume de départ< 0,5 ml< 2 ml< 4 ml< 15 ml
Taille de la protéine cibleSeuil de coupure (Da)
6 kDa < PM < 20 kDa3 0003 0003 0003 000
20 kDa < PM < 60 kDa10 00010 00010 00010 000
60 kDa < PM < 100 kDa30 00030 00030 00030 000
100 kDa < PM < 200 kDa50 00050 00050 00050 000
200 kDa < PM100 000100 000100 000100 000
Choisir un rotor et une force centrifuge
 Filtre Amicon® Ultra-0.5Filtre Amicon® Ultra-2Filtre Amicon® Ultra-4Filtre Amicon® Ultra-15
Volume de départ< 0,5 ml< 2 ml< 4 ml< 15 ml
Volume final15-20 μl15-70 μl50 µl200 µl
Type de dispositifStandard 1,5 mlStandard 15 mlStandard 15 mlStandard 30 ml
Rotor à angle fixe (35°)14 000 g
1 000 g centrifugation inverse
7 500 g
1 000 g centrifugation inverse
5 000 g pour 100 k
7 500 g pour tous les autres PM
5 000 g
Rotor à godets mobiles4 000 g
1 000 g centrifugation inverse
4 000 g4 000 g
Facteur de concentration
 Filtre Amicon® Ultra-0.5Filtre Amicon® Ultra-2Filtre Amicon® Ultra-4Filtre Amicon® Ultra-15
Volume de départ< 0,5 ml< 2 ml< 4 ml< 15 ml
Volume final15-20 µl avec centrifugation inverse15-70 µl avec centrifugation inverse50 µl200 µl
Facteur de concentration25×-30×14×-67×80×75×
Applications
  • Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes
  • Purification de composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires et élimination des protéines avant chromatographie liquide haute performance
  • Concentration de protéines diluées ou prépurifiées à partir d'éluants de colonne
  • Dessalage, échange de tampon et dialyse des protéines
  • Exclusion stérique et fractionnement des protéines
ADAPTATEURS AMICON® PRO
Les adaptateurs Amicon® Pro sont conçus pour être utilisés avec les filtres à centrifuger Amicon® Ultra pour permettre la réalisation de plusieurs opérations simultanées sur des protéines, y compris, mais sans s'y limiter, la dialyse, la diafiltration, la purification par affinité, l'échange de tampon, la préparation d'échantillons assistée par filtre (FASP pour "Filter-Aided Sample Preparation") et la concentration. L'adaptateur Amicon® Pro est le seul produit du marché qui offre la possibilité d'effectuer tout ou partie des manipulations de protéines dans un seul et même dispositif, avec un taux de récupération maximal et sans transfert de l'échantillon. La conception unique de l'interface entre l'extrémité du tube d'échange et le filtre Amicon® Ultra permet de réaliser un échange de tampon à plus de 99 % en une seule centrifugation.
L'adaptateur Amicon® Pro est constitué d'une chambre de 10 ml pour les étapes de lavage et d'échange de tampon, d'une fritte qui permet l'insertion de résines d'affinité ainsi que l'élution et la concentration simultanées des protéines et des anticorps, et d'une extrémité d'échange qui régule le débit pour une diafiltration continue et contrôlée.
Caractéristiques
  • Flexibilité : produit conçu pour le marquage simultané des anticorps et des protéines, la purification, la concentration de l'échantillon ou la diafiltration contrôlée
  • Meilleure récupération : suppression des étapes de transfert de l'échantillon, ce qui permet de minimiser la perte de protéines
  • Gain de temps : combinaison de plusieurs opérations sur les protéines en un seul dispositif
Applications
  • Marquage d'anticorps
  • Échange de tampon avec diafiltration continue
CELLULES À AGITATION AMICON®
Les cellules à agitation Amicon® utilisent l'ultrafiltration sous pression (pUF) à haut débit pour traiter de grands volumes d'échantillons et accélérer la concentration, la diafiltration et l'échange de tampon. Une pression de gaz est directement appliquée à la cellule pour la filtration. Les filtres à membrane compatibles comprennent les membranes Ultracel® RC (cellulose régénérée) et Biomax® PES (polyéthersulfone) qui sont déclinées en une large gamme de seuils de coupure nominaux, de 1 kDa à 500 kDa. Les solutés dont la taille est supérieure au seuil de coupure nominal de la membrane sont retenus dans la cellule, tandis que l'eau et les solutés dont la taille est inférieure à ce seuil passent dans le filtrat et sortent de la cellule.
Caractéristiques
  • Ultrafiltration de volumes importants : trois tailles différentes pour traiter des volumes de 50 ml à 400 ml ; réservoir externe de 800 ml en option pour une capacité accrue
  • Concentration douce : réduction de la polarisation de la concentration et de la dénaturation par cisaillement grâce à l'agitation magnétique
  • Ultrafiltration rapide : débits élevés sur des solutions dont la concentration en macrosolutés peut atteindre 10 %
  • Produit réutilisable et autoclavable : les cellules à agitation Amicon® peuvent être stérilisées en autoclave
  • Installation sûre et facile : connecteurs rapides pour les tubulures
  • Fonctions de sécurité intégrées : grâce à la présence de filetages et d'une soupape de sûreté, il est inutile de prévoir un boîtier externe. Les avantages sont multiples : facilité de montage et de démontage, et confirmation très claire que le dispositif est correctement assemblé.
Applications
  • Concentration, diafiltration et échange de tampon sur solutions de macromolécules (protéines, enzymes, anticorps, virus…)