Clarification et récolte
Les étapes de clarification préparent la récolte de votre bioréacteur à la purification en aval ("downstream") en abaissant sa teneur en particules et en impuretés. Le choix de la bonne technique de séparation dépendra des propriétés du fluide à traiter, de l'échelle du procédé et des étapes de traitement en aval.
Notre gamme de produits pour la clarification propose des solutions adaptées à chaque procédé. Elle comprend les filtres et supports, les solutions de prétraitement ainsi que le matériel et les systèmes dont vous avez besoin pour réaliser une clarification fiable et efficace, maximisant les chances de réussite de vos opérations downstream.
Supports filtres et systèmes de clarification
Notre matériel modulable et nos systèmes de filtration en profondeur à usage unique sont parfaitement adaptés à la clarification à l'échelle pilote et à l'échelle de production. Ils comprennent le dispositif modulaire Pod qui permet de passer à l'échelle supérieure ou inférieure avec le même encombrement.
Solutions de prétraitement et filtres en profondeur pour la clarification
Pour préparer la récolte de cellules à la chromatographie et à la purification en aval, nos filtres en profondeur Millistak+® et Clarisolve® et nos polymères de floculation constituent des solutions de clarification primaire et secondaire upstream. Les filtres Millistak+® HC et HC Pro peuvent être employés comme filtres de polissage à un certain stade du procédé de purification downstream.
Explorer d'autres catégories
Les préfiltres de clarification permettent d'éliminer les particules et les micro-organismes des flux d'alimentation dans les procédés pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Découvrez comment nos préfiltres de clarification éliminent les impuretés insolubles dès les premières phases de votre procédé, pour protéger les opérations critiques en aval.