Chromatographie sur membrane
Notre technologie de membrane chromatographique Natrix® offre un nouveau degré de productivité et de polyvalence downstream. Sa structure macroporeuse, associée à sa forte densité en groupements fonctionnels, procure une grande capacité de chargement et une excellente élimination des impuretés à des débits ultra rapides. De par leurs performances remarquables sous un format à usage unique et transposable, les produits Natrix®, particulièrement innovants, améliorent le profil de coût des procédés et l'utilisation des installations.
![Membrane Chromatography for Bioprocessing](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/pharma-and-biopharma-manufacturing/membrane-chromatography-for-bioprocessing/membrane-chromatography-for-bioprocessing.jpg)
Membrane chromatographique Natrix® Q
En tant que dispositif de chromatographie sur membrane à échange d'anions forts de grande capacité et à haut débit conçu pour la purification des biomolécules, la membrane chromatographique Natrix® Q est un hydrogel de polyacrylamide poreux contenant une forte densité de groupements de liaison latéraux du type ammonium quaternaire (Q) directement polymérisés au sein d'un support membranaire macroporeux inerte. La structure interconnectée des pores et la forte densité des groupements fonctionnels permettent d'atteindre des débits rapides, avec une cadence de fonctionnement impressionnante aux charges extrêmement élevées, tout en maintenant une excellente élimination des impuretés dans un large éventail de conditions de tamponnage. Natrix® Q permet d'améliorer la productivité, la flexibilité, l'utilité économique et la robustesse des procédés, quel que soit le bioprocédé.
Ressources produits apparentées
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
Protein A Affinity Chromatography Options
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane
With a revolutionary three-dimensional macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® membranes deliver binding capacity that exceeds resin-based columns with fast flow rates.
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane Best Practices Guide
With an innovative macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® Q anion exchange (AEX) chromatography membranes deliver higher binding capacities than resin-based columns at fast flow rates typical of traditional membrane adsorbers.
- Data Sheet: Natrix® Q Chromatography Membrane - For single-use, scalable purification
Natrix® chromatography membrane is a high capacity, high throughput strong anion exchange device designed to purify biomolecules.
- Application Note: Comparison of process-related impurity clearance for membrane adsorbers and resin-based chromatography technologies
Strong anion exchange (AEX) chromatography has become an industry standard in polishing steps for monoclonal antibody (MAb) purification.
- Application Note: Robust, Load Independent Viral Clearance in Monoclonal Antibody Purification with Natrix® Q Chromatography Membrane
Anion exchange chromatography is an important flowthrough polishing step for viral clearance of monoclonal antibodies (mAbs).
- Brochure: What's Next: Exploring the Future of Bioprocessing Together
Respondents viewed intensified technologies as mostly single use at the clinical-stage and as mostly hybrid at the commercial scale.