Oligos d'ARN, duplex de siRNA et contrôles, pré-conçus et personnalisés
L'extinction de l'expression génique est devenue une importante stratégie en génomique fonctionnelle. Grâce aux logiciels de bio-informatique, aux réactifs de siRNA (pARNi) optimisés et aux protocoles, les expériences sur les interférences par l'ARN sont désormais rapides et pratiques. De ce fait, l'interférence par l'ARN est une technologie utile pour la recherche et la découverte de médicaments.
Nous comptons parmi les principaux fournisseurs d'ARN, de siRNA, de siRNA préparés par endoribonucléase ("esiRNA") et de micro-ARN personnalisés et pré-conçus, ainsi que de réactifs de transfection destinés à la communauté mondiale des sciences de la vie.
En plus d'une technologie de pointe, de prix compétitifs et d'un investissement continu dans nos opérations à l'échelle mondiale, nous proposons :
- Une vaste expertise scientifique et plus de 35 ans d'expérience dans ce domaine : nous sommes capables de répondre aux attentes de nos clients, quelle que soit leur complexité
- Un service client et une assistance technique remarquables : nos clients bénéficient du meilleur service et de la meilleure assistance du marché
- Notre engagement en faveur de la qualité, pour des produits aux performances garanties : fruit de nos instruments analytiques de pointe, de notre compréhension approfondie de la bio-informatique, et d'un système de management de la qualité robuste
Pour en savoir plus
Oligos d'ADN et duplex de siRNA, pré-conçus et personnalisés
Contrôles de siRNA positifs et négatifs
Documentation produit apparentée
- Outils en ligne de conception d'oligonucléotides et de sondes de qPCR sur mesure
Découvrez les outils que nous proposons pour la conception d'oligonucléotides et de sondes de qPCR, notamment nos solutions OligoArchitect™ pour la conception d'amorces et de sondes, et OligoEvaluator™ pour le calcul des séquences d'oligonucléotides.
- Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
- Commandes permanentes d'oligos personnalisés
Nous avons le plaisir de vous proposer un système de suivi pour vos commandes permanentes d'oligos personnalisés. Notre système de suivi vous permet de gérer facilement vos dépenses par rapport à une commande permanente. Enregistrez simplement votre numéro de commande permanente pour bénéficier de ce suivi GRATUIT.
- Programme de paiement RapidRED™
Ce programme de paiement vous permet de réduire les tâches administratives au minimum et de simplifier votre processus de commande en ligne par une transaction d'achat unique permettant de définir et de déposer de l'argent sur votre compte de paiement.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!
Oligos d'ADN et duplex de siRNA, pré-conçus et personnalisés
siRNA pré-conçus MISSION®
Nos siRNA (petits ARN interférents) pré-conçus MISSION® sont les meilleurs de leur catégorie et garantissent l'extinction des gènes. Nous avons simplifié la commande de siRNA pré-conçus pour les cibles mono-gène via notre interface de commande en ligne. Pour afficher les séquences de siRNA pré-conçues disponibles pour le gène qui vous intéresse, vous pouvez effectuer une recherche d'après le nom du gène, son symbole, sa RefSeq ou son numéro d'identification. Les séquences de siRNA pré-conçues sont disponibles pour l'homme, la souris et le rat.
Duplex de siRNA personnalisés
Nos duplex de siRNA personnalisés de grande qualité sont utilisés dans les applications d'extinction génique. Les siRNA peuvent être modifiés chimiquement selon vos spécifications et sont analysés par spectrométrie de masse avant libération. Les duplex de siRNA personnalisés peuvent être fournis en tube ou en plaque.
siRNA Fast
Pour une synthèse et une livraison rapides de vos siRNA personnalisés, optez pour notre sélection de siRNA Fast (disponible dans certaines régions seulement).
siRNA iScale
Si vous souhaitez transposer vos expériences à l'échelle supérieure et avez besoin de quelques milligrammes à quelques grammes de duplex de siRNA personnalisés, utilisez notre formulaire de demande en ligne iScale.
siRNA préparés par endoribonucléase MISSION®
Nos siRNA préparés par endoribonucléase ("esiRNA") MISSION® offrent aux chercheurs travaillant sur les interférences par l'ARN un moyen simple et éprouvé d'effectuer une extinction post-traductionnelle des gènes codant pour une protéine et des ARNlnc (longs ARN non codants).
Oligos d'ARN simple brin (ARNsb)
Nous proposons des quantités standards d'oligos d'ARN simple brin pour diverses applications. Nos oligos d'ARN personnalisés permettent de réaliser un grand nombre de modifications, des purifications et sont disponibles en quantités adaptées à vos propres besoins.
Contrôles de siRNA positifs et négatifs
- Les siRNA de contrôle positif MISSION® constituent un complément idéal pour toutes les expériences d'extinction génique. Les contrôles positifs sont des siRNA validés connus pour assurer un haut niveau (> 70 %) d'inactivation.
- Les contrôles négatifs universels du type siRNA MISSION® sont utilisés dans la transfection des siRNA et ont été testés in vitro dans des cellules humaines, de souris et de rat.
- Les contrôles négatifs fluorescents du type siRNA MISSION® sont disponibles en deux formats : avec cyanine 3 et cyanine 5. Ils permettent de visualiser et d'évaluer facilement l'efficacité de transfection.
- Le contrôle négatif universel du type siRNA MISSION® n°1 avec 6-FAM permet de visualiser facilement les siRNA dans vos cellules par microscope à fluorescence.
- Le réactif de transfection de siRNA MISSION® est destiné à la transfection des siRNA et permet d'atteindre une efficacité d'extinction ≥ 90 % pour l'inactivation transitoire de l'expression génique eucaryote.