Merck
AccueilProduitsMatériel de laboratoirePlaquesPlaques à fond plein MultiScreen®
Plaques à fond plein MultiScreen®
Les microplaques MultiScreen® sont disponibles en microplaques de 96 et 384 puits non stériles en matériau transparent, blanc, noir ou de couleur naturelle. Les microplaques en polystyrène sont couramment utilisées pour les essais biochimiques, notamment les applications de colorimétrie, de luminescence et de fluorescence (tests de Bradford-Lowry ou tests à la luciférase par exemple), réalisés en routine sur un lecteur de microplaque. Les microplaques en polypropylène servent fréquemment à stocker des composés chimiques, des acides nucléiques et des protéines. Elles peuvent aussi s'utiliser pour les tests colorimétriques et les réactions biochimiques de base.
Produits 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Plaques MultiScreen® en polystyrène
Le polystyrène est un polymère hautement transparent doté d'excellentes propriétés optiques qui en font une solution idéale pour les mesures optiques de précision. Les microplaques MultiScreen® en polystyrène sont actuellement disponibles sous forme de microplaques non stériles de 96 puits en versions transparente, blanche ou noire.
  • Les microplaques transparentes conviennent aux mesures d'absorbance et aux tests colorimétriques
  • Les microplaques noires sont employées pour les applications de luminescence et les essais en fluorescence à signal élevé
  • Les microplaques blanches s'utilisent pour les essais de luminescence à faible signal et les essais FRET en temps résolu.
Plaques MultiScreen® en polypropylène
Le polypropylène est caractérisé par son excellente stabilité chimique et thermique. C'est le polymère idéal pour les microplaques de stockage. Les molécules polaires, telles que les protéines ou l'ADN, se fixent moins au polypropylène qu'au polystyrène. Les microplaques MultiScreen® en polypropylène sont actuellement disponibles en format non stérile de 96 et 384 puits de couleur naturelle.
  • Biologiquement inertes
  • Vaste compatibilité chimique
  • Grande résistance aux températures entre -196 °C et +121°C
  • Les plaques à fond en V ont des puits de forme conique pour une meilleure récupération de l'échantillon
  • Les plaques à fond en U ont des puits dépourvus d'angles vifs pour une meilleure mise en suspension
Plaques MultiScreen® ELISA
L'essai immuno-enzymatique, ou test ELISA, est une technique d'analyse sur plaque conçue pour détecter et quantifier les substances solubles telles que les peptides, les protéines, les anticorps et les hormones. Les microplaques MultiScreen® ELISA sont constituées de polypropylène et sont disponibles en formats à 96 puits ou en barrette de 8 puits. Le format en barrette de 8 puits permet de n'utiliser que des barrettes de puits individuelles, plutôt que de consommer une microplaque entière. Ces formats existent avec des surfaces à adsorption moyenne ou forte, pour répondre au mieux aux besoins de votre application et de vos molécules.
  • Les plaques à forte adsorption ont une surface en polystyrène qui a été spécifiquement traitée pour offrir une surface hydrophile permettant une adsorption protéique accrue
  • Les plaques à adsorption moyenne ont une surface en polystyrène moins hydrophile, et sont par conséquent mieux adaptées au revêtement par des protéines et des peptides non polaires