Étalons de glucides
Les glucides, également appelés saccharides, sont les macronutriments présents dans les sucres, les fibres et les amidons des aliments. Ce sont des biomolécules constituées d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dont le rapport hydrogène/oxygène est généralement de 2:1.
Nous proposons une large sélection d'étalons de glucides allant des glucides simples aux glucides complexes pour les tests analytiques, notamment les tests de libération pharmaceutiques, le développement de méthodes pharmaceutiques et les tests de contrôle qualité des aliments et des boissons. Nos étalons sont disponibles en divers niveaux de qualité pour l'analyse par chromatographie.
Products
Monosaccharides
Notre offre comprend les monosaccharides courants comme le glucose, le fructose et le galactose, sous forme d'étalons analytiques ou d'étalons pharmaceutiques secondaires / matériaux de référence certifiés.
Disaccharides
Notre offre d'étalons de disaccharides inclut le lactose, le sucrose, le maltitol, le maltose, le D-(+)-mélibiose, le palatinose, le D-(+)-turanose, le D-(+)-cellobiose et le galactinol dihydraté.
Oligosaccharides
Nous pouvons vous fournir des étalons de plusieurs oligosaccharides tels que l'isomaltotriose, le 1-kestose, le D-(+)-mélézitose, le nystose, le verbascose, le D-(+)-raffinose pentahydraté, la bêta-cyclodextrine et l'acarbose.
Polysaccharides et amidons
Notre gamme comprend des étalons de dextran et de pullulan pour la CPG et un étalon pour les kits de dosage de l'amidon.
Glucides en solutions pour la chromatographie ionique
Notre gamme d'étalons de glucides inclut également leurs solutions de matériaux de référence certifiés (MRC) destinées aux applications de chromatographie ionique.
- Fabriqués et certifiés selon l'ISO/CEI 17025 et l'ISO 17034
- Fournis avec un certificat complet donnant la valeur quantitative certifiée déterminée par bilan massique
- Traçables jusqu'aux étalons primaires maintenus par les instituts nationaux de métrologie (NMI)