Réactifs Karl Fischer
Doser l'eau de manière exacte avec le titrage Karl Fischer est une méthode analytique importante utilisée dans de nombreux segments de l'industrie comme le secteur pharmaceutique, l'agro-alimentaire, la cosmétique, la pétrochimie et l'industrie technique pour assurer la production de produits de grande qualité. En utilisant nos réactifs et étalons Karl Fischer Aquastar®, vous pouvez déterminer rapidement, facilement et avec une grande exactitude la teneur en eau des échantillons solides, liquides et gazeux. Notre gamme Aquastar®, sophistiquée et de haute qualité, comprend des réactifs pour les titrages Karl Fischer volumétrique et coulométrique et des étalons d'eau adaptés, des matériaux de référence certifiés (MRC) conformes à l'ISO 17034.
Pour en savoir plus
Réactifs Aquastar® pour le titrage Karl Fischer coulométrique
La méthode volumétrique du titrage Karl Fischer permet de déterminer avec exactitude la teneur en eau d'un échantillon en ajoutant à celui-ci des solutions titrées contenant de l'iode. L'échantillon doit être dissous dans un solvant approprié pour libérer complètement l'eau qu'il contient. Cette méthode peut servir à déterminer les teneurs en eau de 0,01 % à 100 %, et donne des résultats rapides, précis et reproductibles. Avec nos réactifs Karl Fischer Aquastar®, nous proposons une gamme complète de réactifs de titrage Karl Fischer volumétrique de grande qualité, des réactifs mono et bicomposant, et des spécialités pour certains échantillons particuliers. Les solutions titrées et les solvants ne contiennent pas de chloroforme.
- Avantages des réactifs de titrage volumétrique Aquastar®
- Grande exactitude et précision excellente
- Réactifs pour tous types d'applications
- Titrage rapide et résultats reproductibles
- Pas de cristallisation
- Formulation innovante pour les applications spéciales
- Conditionnement rapide et dérive stable
- Réactifs monocomposant – La méthode de titrage monocomposant fournit tous les composés réactifs tels que l'iode, la base, le dioxyde de soufre et l'alcool nécessaires à la réaction de Karl Fischer mélangés en un seul et même réactif, la solution de titrage. Les produits Aquastar® CombiTitrants sont disponibles à différentes concentrations pour déterminer précisément les fortes et les faibles teneurs en eau. Les solvants Aquastar® CombiMethanol et Aquastar® CombiSolvent sont typiquement utilisés avec les solutions titrées monocomposant pour dissoudre l'échantillon. Notre solvant Aquastar® convient parfaitement au titrage Karl Fischer, grâce à sa faible teneur en eau de 0,01 % et à son absence d'impuretés pour éviter les réactions secondaires. Aquastar® CombiSolvent est un solvant exempt de méthanol qui peut être utilisé avec tous les échantillons qui se dissolvent dans l'éthanol. Le titrage monocomposant peut être employé avec tous types d'échantillons, mais est à privilégier pour le titrage des matrices d'échantillon changeant fréquemment et pour les échantillons nécessitant l'ajout d'un solubilisant.
- Réactifs bicomposant – Dans un système bicomposant, la solution titrée contient de l'iode et un alcool, tandis que le dioxyde de soufre et la base sont dissous dans le solvant. Les solutions titrées bicomposant Aquastar® doivent être utilisées avec un solvant bicomposant Aquastar®. Les solutions titrées sont disponibles en deux concentrations différentes pour les fortes teneurs en eau et les faibles teneurs en eau. La méthode volumétrique bicomposant de Karl Fischer présente une capacité tampon améliorée, des vitesses d'analyse supérieures et une stabilité des titres légèrement accrue. Cette méthode est souvent utilisée pour les séries d'analyses à partir des mêmes matrices d'échantillon, ou pour les échantillons fortement acides ou basiques.
- Réactifs pour aldéhydes et cétones – Les réactifs Aquastar® CombiTitrant 5 Keto et Aquastar® CombiSolvent Keto sont nécessaires lors des titrages Karl Fischer visant à analyser l'eau d'échantillons contenant des aldéhydes et des cétones. Ils provoquent des réactions secondaires lors de l'utilisation des réactifs standards avec du méthanol comme solvant. C'est pourquoi ils sont exempts de méthanol, afin d'éviter les réactions secondaires et les points finaux non fiables.
- Réactifs spéciaux pour huiles et matières grasses – Les huiles, matières grasses et hydrocarbures à longues chaînes sont généralement insolubles dans le méthanol. Des solubilisants complémentaires sont donc nécessaires pour dissoudre ces échantillons et assurer une libération totale de l'eau. Pour déterminer avec exactitude la teneurs en eau de ces échantillons, vous pouvez opter pour nos réactifs Aquastar® CombiSolvent Oil, CombiSolvent Fats ou Solvent Oils & Fats. Ils sont fournis avec un solubilisant complémentaire pour dissoudre les échantillons comme les huiles minérales, le kérosène, les carburants, les huiles végétales, les matières grasses, les crèmes ou les pommades en vue d'un titrage Karl Fischer.
Réactifs Aquastar® pour le titrage Karl Fischer coulométrique
Le titrage Karl Fischer coulométrique est à privilégier dans le cas d'échantillons liquides à très faible teneur en eau, typiquement dans la plage de 10 ppm à 10 000 ppm. La méthode est directe, et l'iode requis est généré durant le processus de titrage. Notre gamme prestigieuse Aquastar® de réactifs de titrage Karl Fischer coulométrique est disponible pour les cellules de titrage avec ou sans diaphragme. Tous nos réactifs coulométriques sont exempts de chloroforme.
- Avantages des réactifs coulométriques Aquastar®
- Grande exactitude et précision excellente
- Titrage rapide et résultats reproductibles
- Conditionnement rapide et dérive stable
- Un seul réactif nécessaire pour les compartiments d'anode et de cathode
- Réactifs coulométriques pour cellules sans diaphragme – Nos réactifs coulométriques Aquastar® CombiCoulomat Fritless et Aquastar® Anolyte peuvent être utilisés pour le titrage Karl Fischer coulométrique avec les cellules sans diaphragme.
- Réactifs coulométriques pour cellules avec diaphragme – Le réactif Aquastar® CombiCoulomat Frit est conçu pour les cellules avec diaphragme, tandis que le réactif Aquastar®CombiCoulomat Fritless peut être utilisé aussi bien pour les cellules sans diaphragme qu'avec. Ces deux réactifs contiennent tous les composants nécessaires à la réaction dans une seule et même solution, et peuvent être ajoutés dans les compartiments d'anode et de cathode. Avantage : on n'a besoin que d'un seul réactif.
- Réactifs coulométriques pour aldéhydes et cétones – Nous proposons également des réactifs sans méthanol spéciaux pour les échantillons contenant des aldéhydes et des cétones. Nos réactifs Aquastar® Anolyte K et Aquastar® Catholyte K peuvent être employés pour pour doser avec exactitude l'eau des échantillons à base d'aldéhydes et de cétones.
Étalons d'eau Aquastar®
La gamme Aquastar® comprend un large éventail d'excellents étalons d'eau pour la détermination des titres, le suivi des équipements Karl Fischer et la vérification des résultats de mesure. Nos étalons d'eau Aquastar® sont des MRC (matériaux de référence certifiés) conformes à l'ISO 17034 et mesurés à l'aide de procédures validées dans notre laboratoire accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. Par souci de transparence, nous fournissons un certificat d'analyse spécifique à chaque lot pour la documentation nécessaire à la gestion de la qualité.
Certificat ISO 17034 : accreditation-certificate-ISO-17034-21-06-2019.pdf (sigmaaldrich.com)
Certificat ISO 17025 : 17025-en.pdf (sigmaaldrich.com)
- Les étalons sont disponibles aux formats solides et liquides. Les étalons d'eau Aquastar® en ampoules à différentes concentrations sont destinés aux titrages quotidiens et au contrôle des instruments. Des étalons spéciaux pour la méthode Karl Fischer avec four, un étalon d'huile, et un étalon de lactose pour le secteur pharmaceutique complètent la gamme.
Produits SmartChemicals pour le titrage (notamment Karl Fischer)
Notre gamme SmartChemical innovante permet de connecter les réactifs, les étalons et le titrateur. Nos solutions titrées pour Karl Fischer Aquastar® et nos étalons d'eau Aquastar®, de même que nos solutions volumétriques Titripur® et nos étalons volumétriques Certipur®, transmettent les données sans fil au titrateur. Il suffit de toucher brièvement l'étiquette RFID (identification par radiofréquence) SmartChemical, intégrée à l'étiquette du produit, pour éliminer les erreurs de transmission, gagner du temps, protéger vos données et augmenter votre efficacité.
Avantages de l'utilisation des produits SmartChemicals
- Transfert de données rapide et sécurisé
- Amélioration de l'efficacité
- Facile à utiliser, facile à mettre en œuvre
- Gestion de la qualité étendue
Ressources apparentées
- Article: Determination of Water in Cannabis & Hemp by Karl Fischer Titration
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
- Article: Supeloc® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- Brochure: Accurate Water Determination – Aquastar® Reagents and Standards for precises Karl Fischer results
Karl Fischer titration using our Aquastar® reagents and standards allows for easy and highly accurate water content determination in gases, liquids and solids. It is not without reason that no other method is as widespread as this one: determination of water content according to Karl Fischer is rapid, accurate and reliable; it is therefore the method of choice for quality and in-process control, production, and research and development.
- Brochure: DEA Requirement to Purchase Karl Fischer Reagents (Only for North America)
The United States Drug Enforcement Administration (DEA) controls specific chemicals under the Domestic Chemical Diversion Control Act of 1993. SigmaAldrich requires customers to complete a Sigma-Aldrich DEA List I and II Chemical Authorized Purchaser form for specific transactions before selling DEA regulated chemicals.
- Brochure: Accurate Water Determination
Accurate Water Determination with Aquastar® reagents and standards for precise Karl Fischer titration results.
- Tips & Tricks: Karl Fischer Titration - Measuring Water Content of Samples that do not Easily Release Water
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
- Flyer: Coulometric Anolyte Reagent
Method designed to determine very low levels of water in samples.
- Flyer: Coulometric Reagents for Aldehyde & Ketone Samples
Accurate water determination results with the Karl Fischer method in samples containing aldehydes or ketones
- Flyer: Smart Chemicals
Supelco® SmartTitrants and SmartStandards provide instant and seamless data transfer via RFID tags.