Key Documents
50245-U
Superspher® (4 μm) HPLC Column
phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Superspher® HPLC Column, phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Superspher®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Superspher®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
octadecyl
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
4 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Superspher® HPLC column is ideal for complex sample mixtures requiring high peak capacity.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable