50146-U
LiChrospher® RP-Select B (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] C8 HPLC column
About This Item
Produits recommandés
product name
LiChrospher® RP-Select B HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
LiChrospher®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
11.5% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Superficie
360 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable