Merck
V4638
L-Valine
Synonyme(s) :
Acide L-2-amino-3-méthylbutanoïque, Acide (S)-α-aminoisovalérique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
EC Number:
200-773-6
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1721136
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
General description
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Pour obtenir la documentation technique d'un produit, rendez-vous sur la page du Support Clients et sélectionnez "Documentation sur un produit". Attention : la consultation de la documentation technique de ce produit nécessite la signature d'un accord de confidentialité et de non-divulgation.
Application
La L-valine est un acide aminé essentiel à chaîne ramifiée. Elle peut être utilisée comme constituant des milieux de culture pour la biofabrication commerciale de protéines recombinantes thérapeutiques et d′anticorps monoclonaux.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Valine
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe